Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kanamycin Monosulfate |
| Typ | Kanamycinmonosulfat |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 25389-94-0 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C18H38N4O15S |
| Synonym | Kanamycin Sulfate |
| InChI-nyckel | OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N |
| LEDER | C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometyl)-6-[(lR,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino- 3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-2-hydroxicyklohexyl]oxioxan-3,4,5-triol;svavelsyra syra |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Propidium Iodide
- Fara
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).