Läs mer
Kanamycin monosulfate, Thermo Scientific™
Kanamycin monosulfate, CAS # 25389-94-0, is an aminoglycoside sulfate salt with antibacterial activity.
1468.65 SEK - 8924.60 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 25389-94-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H38N4O15S |
| Molekylvikt (g/mol) | 582.575 |
| MDL-nummer | MFCD00070253 |
| InChI-nyckel | OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N |
| Synonym | Kanamycin A |
| PubChem CID | 134129479 |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
| LEDER | C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15473879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61272.09 |
10g |
1635.81 SEK 1468.65 SEK / 10g Save 167.16 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15483879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61272.14 |
25g |
3405.15 SEK 3057.65 SEK / 25g Save 347.50 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15493879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61272.22 |
100g |
8924.60 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Kanamycin monosulfate is the sulfate salt form of kanamycin A
- It was isolated from Streptomyces kanamyceticus
- This compound inhibits translocation during protein biosynthesis. It binds to the 30S ribosomal subunit, causing misreading of the mRNA sequence
Application
- Kanamycin monosulfate shows antibacterial activity. It is effective against gram-positive and gram-negative bacteria, as well as Mycoplasma species
- This compound is also involved in translating prokaryotic ribosomes
- In molecular biology experiments, it is commonly used to select and isolate transformants expressing the kanamycin resistance gene, and plants that have the NPT II (APH3) gene incorporated
Kemiska identifierare
| 25389-94-0 | |
| 582.575 | |
| OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
| 134129479 | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O |
| C18H38N4O15S | |
| MFCD00070253 | |
| Kanamycin A | |
| (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
Specifikationer
| Kanamycin monosulfate | |
| White | |
| MFCD00070253 | |
| Kanamycin A | |
| OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
| (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid | |
| 134129479 |
| 25389-94-0 | |
| C18H38N4O15S | |
| 14,5281 | |
| Dissolve in water at 10mg/ml.Soluble in water. | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O | |
| 582.575 | |
| 582.58 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H334-H360-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May damage fertility or the unborn child.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 246-933-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NZ3225030
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Kanamycin monosulphate
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin sulphate