Läs mer
Kanamycinlösning, MP Biomedicals
Produktkod. 11400435 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400435 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11400435 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091672048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 50ml
    Save 41.42 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Koncentration av antibiotikalösning: 5mg/ml Effektiv mot mykoplasma, grampositiva och gramnegativa bakterier
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin Solution
Typ Kanamycin
Fysisk form Liquid
CAS 25389-94-0, 7732-18-5
Kvantitet 50 mL
Kvalitet Not Available
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kanamycin Monosulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin Monosulfate