Läs mer
Gibco™ Kanamycinsulfat
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11578876
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11578876
Brand: Gibco™ 15160047
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kanamycinsulfat
Kanamycinsulfat är ett vattenlösligt antibiotikum som ursprungligen renats från bakterien Streptomyces kanamyceticus . Kanamycin verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen och hämma proteinsyntesen hos känsliga bakterier. Gibco™ Kanamycin är effektivt mot en mängd olika gramnegativa och vissa grampositiva bakterier och används för att förhindra bakteriell kontaminering av cellkulturer. Denna produkt tillhandahålls som en 10 mg/ml stamlösning. Den rekommenderade arbetskoncentrationen för cellodling är 100 g/μml. Vi erbjuder en mängd olika antibiotika och antimykotika för cellodlingstillämpningar.
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ MEM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ MEM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15160-054). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485, cGMP, FDA
Innehåll och lagring –5 till– 20 °C
Beskrivning Kanamycinsulfat, 100 ml, 10 mg/ml, 100X koncentration,– 5 till– °20 C Förvaringstemperatur, Antibiotikum (selektivt), Kanamycinmedel, Antibiotikum (selektivt) reagenstyp, 12 månaders hållbarhet, ISO 13485/cGMP/FDA-certifierad, torris/fryst
Koncentration 100 X
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
För användning med (applikation) Transformation, bakteriell selektion
Kvantitet 100 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kanamycin sulphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Kanamycin sulphate