Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kanamycinsulfat
Produktkod. 15190007 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15190007 50 g 50g
15274854 10 g 10g
15284854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15190007 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 450810500
 Begränsad artikel
I lager
Kanamycinsulfat, CAS # 25389-94-0, är ett aminoglykosidsulfatsalt med antibakteriell aktivitet. | CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582,575 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Kanamycinsulfat är sulfatsaltformen av kanamycin A
  • Den isolerades från Streptomyces kanamyceticus
  • Denna förening hämmar translokation under proteinbiosyntes. Den binder till den 30S ribosomala subenheten, vilket orsakar felläsning av mRNA-sekvensen
Ansökan
  • Kanamycinsulfat visar antibakteriell aktivitet. Det är effektivt mot gram-positiva och gram-negativa bakterier, såväl som Mycoplasma-arter
  • Denna förening är också involverad i att översätta prokaryota ribosomer
  • I molekylärbiologiska experiment används det vanligtvis för att selektera och isolera transformanter som uttrycker kanamycinresistensgenen och växter som har NPT II (APH3)-genen inkorporerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25389-94-0
Molekylformel C18H38N4O15S
Molekylvikt (g/mol) 582.575
MDL-nummer MFCD00070253
InChI-nyckel OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
PubChem CID 134129479
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometyl)-6-[(lR,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino- 3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-2-hydroxicyklohexyl]oxioxan-3,4,5-triol;svavelsyra syra
LEDER C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin sulfate
Typ Kanamycinsulfat
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 582.59
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kanamycin Sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.