Läs mer
Kanamycinsulfat från Streptomyces kanamycetikus, MP Biomedicals™
Produktkod. 11490276 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490276 5 g 5g
11400056 1 g 1g
11491175 25 g 25g
11480396 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11490276 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219985305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 SEK
    2640.66 SEK / 5g
    Save 134.34 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kanamycinsulfat från Streptomyces kanamycetikus USP Betyg, vitt pulver
  • Det är ett brett spektrum aminoglykosid-antibiotikum som härrör från Streptomyces kanamyceticus.
  • Det används som tillsats i odlingsmedier för isolering av grupp D streptokocker på kanamycin Esculin Azide Agar och för selektion av transformerade växtceller innehållande neomycin fosfotransferas på ett kanamycin-medium.
  • Kanamycinsulfat kan också användas som ett selektionsmedel för celler transformerade med kanamycin B-resistensgenen.
  • Kanamycinsulfat är ett antimikrobiellt medel som är effektivt mot gramnegativa och grampositiva bakterier och mykoplasma.
  • Det binder till 70S ribosomala subenheten, hämmar translokation och framkallar felkodning.
  • Korsresistens förekommer mellan kanamycin och neomycin, framycetin och paromomycin, och partiell korsresistens har rapporterats mellan kanamycin och streptomycin. Aminoglykosidmodifierande enzymer (acetyltransferas, fosfotransferas, nukleotidyltransferas) förändrar antibiotikan och förhindrar dess interaktion med ribosomer.
Kemiska identifierare
CAS 25389-94-0
Molekylformel C18H38N4O15S
Molekylvikt (g/mol) 582.58
MDL-nummer MFCD00070253
InChI-nyckel OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Synonym Kanamycin A, Kanamycin sulfate salt
Specifikationer
Typ Kanamycin
Fysisk form Pulver
pH 6,5 till 8,5 (1 % lösning)
Smältpunkt >250 °C
Förlust vid torkning <4%
Potens >750 µg/mg
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i 10–50 mg/ml vatten
Kvalitet USP