Läs mer
Kanamycinsulfat från Streptomyces kanamycetikus, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
- Det är ett brett spektrum aminoglykosid-antibiotikum som härrör från Streptomyces kanamyceticus.
- Det används som tillsats i odlingsmedier för isolering av grupp D streptokocker på kanamycin Esculin Azide Agar och för selektion av transformerade växtceller innehållande neomycin fosfotransferas på ett kanamycin-medium.
- Kanamycinsulfat kan också användas som ett selektionsmedel för celler transformerade med kanamycin B-resistensgenen.
- Kanamycinsulfat är ett antimikrobiellt medel som är effektivt mot gramnegativa och grampositiva bakterier och mykoplasma.
- Det binder till 70S ribosomala subenheten, hämmar translokation och framkallar felkodning.
- Korsresistens förekommer mellan kanamycin och neomycin, framycetin och paromomycin, och partiell korsresistens har rapporterats mellan kanamycin och streptomycin. Aminoglykosidmodifierande enzymer (acetyltransferas, fosfotransferas, nukleotidyltransferas) förändrar antibiotikan och förhindrar dess interaktion med ribosomer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kanamycin |
| Fysisk form | Pulver |
| pH | 6,5 till 8,5 (1 % lösning) |
| Smältpunkt | >250 °C |
| Förlust vid torkning | <4% |
| Potens | >750 µg/mg |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i 10–50 mg/ml vatten |
| Kvalitet | USP |