Läs mer
Kanamycin Sulfate, Ultrapure
Produktkod. 15825168 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15825168 25 g Plastflaska 25g
15815168 5 g Plastflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15825168 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J17924.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582.575 g/mol
En selekterbar markör för kosmidvektorer som används vid transfektion av däggdjursceller.
Verkningssätt: Binder till ribosomala komponenter och hämmar proteinsyntesen. Kanamycin inaktiveras av ett aminoglykosid fosfotransferas (molekylvikt 25 000) i det periplasmatiska utrymmet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Valbar markör för kosmidvektorer som används vid transfektion av däggdjursceller
  • Verkningssätt: Binder till ribosomala komponenter och hämmar proteinsyntesen
  • Kanamycin inaktiveras av aminoglykosid fosfotransferas (molekylvikt 25 000) i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25389-94-0
Molekylformel C18H38N4O15S
Molekylvikt (g/mol) 582.575
MDL-nummer MFCD00070253
InChI-nyckel OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonym Kanamycin A
PubChem CID 134129479
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6 R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-2-hydroxicyklohexyl]oxioxan-3,4,5-triol;svavelsyra
LEDER C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin sulfate
Typ Kanamycin Sulfate
Fysisk form Pulver
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 582.58
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.