Läs mer
Kanamycinsulfat (vitt pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10031553
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10031553 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10031553 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP9065
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
För selektering av transformerade celler innehållande kanamycinresistensgen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin Sulfate
Typ Kanamycinsulfat
Fysisk form Fast
CAS 25389-94-0
pH 6,5 till 8,5
Tändningsrester < 1.0%
Förpackning Poly flaska
Potens > 750 μg/mg
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Molekylformel C18H38N4O15S
Merck Index 15, 5329
InChI-nyckel OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
LEDER C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometyl)-6-[(lR,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino- 3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-2-hydroxicyklohexyl]oxioxan-3,4,5-triol;svavelsyra syra
Molekylvikt (g/mol) 582.575
PubChem CID 134129479
Formel vikt 582.58
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Kanamycin Sulfate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin sulphate