Läs mer
Gibco™ Kanamycinsulfat (100X)
Kvantitet:
20 x 100mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
Innehåller
20 x 100mL
Kanamycinsulfat är ett vattenlösligt antibiotikum som ursprungligen renats från bakterien Streptomyces kanamyceticus . Kanamycin verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen och hämma proteinsyntesen hos känsliga bakterier. Gibco™ Kanamycin är effektivt mot en mängd olika gramnegativa och vissa grampositiva bakterier och används för att förhindra bakteriell kontaminering av cellkulturer. Denna produkt tillhandahålls som en 10 mg/ml stamlösning. Den rekommenderade arbetskoncentrationen för cellodling är 100 g/μml. Vi erbjuder en mängd olika antibiotika och antimykotika för cellodlingstillämpningar.
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ Kanamycinsulfat tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Kanamycinsulfatprodukt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15160-054). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ Kanamycinsulfat tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Kanamycinsulfatprodukt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15160-054). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485, cGMP, FDA |
| Innehåll och lagring | –5 till– 20 °C |
| Beskrivning | Kanamycinsulfat, 20 x 100 ml, 100X koncentration,– 5 till– °20 C Förvaringstemperatur, Antibiotikum (selektivt), Kanamycinmedel, Antibiotikum (selektivt) reagenstyp, 12 månaders hållbarhet, ISO 13485/cGMP/FDA-certifierad, fryst, färre resurser |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| För användning med (applikation) | Transformation, bakteriell selektion |
| Kvantitet | 20 x 100mL |