Läs mer
Kanosamin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30135638
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135638 100 mg
30003417 10 mg
30005487 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK139500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57649-10-2
Molekylformel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 215.63
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R)-4-amino-6-(hydroxymetyl)oxan-2,3,5-triol; hydroklorid
LEDER Cl.N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanosamine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
Formel vikt 215.0561
Procent renhet >95%