Läs mer
Kaolin hydratiserat aluminiumsilikat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493332 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493332 500 g 500g
11403342 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493332 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215514490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    537.47 SEK / 500g
    Save 27.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 1332-58-7
Molekylformel Al2H4O9Si2
Molekylvikt (g/mol) 258.16
MDL-nummer MFCD00062311
InChI-nyckel NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC-namn dioxo-2,4,6-trioxa-3,5-disila-1,7-dialuminaheptan-3,5-diondihydrat
LEDER O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kaolin hydrated aluminum silicate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Densitet 2.58g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kaolin Hydrated Aluminum Silicate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: kaolin