Läs mer
Kaolin, Pure, Light, Washed with Acid, Fisher Chemical™
Produktkod. 10753991 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753991 3 kg Plastic keg 3kg
10010220 1 kg Plastic powder jar 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753991 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/0050/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1332-58-7
Molekylformel Al2H4O9Si2
Molekylvikt (g/mol) 258.16
InChI-nyckel NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Specifikationer
Smältpunkt 1750°C
Färg Beige
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 3 kg
MDL-nummer 62311
IUPAC-namn dioxo-2,4,6-trioxa-3,5-disila-1,7-dialuminaheptane-3,5-dione dihydrate
Formel vikt 258.2g/mol
Förpackning Plastic keg