Läs mer
Kaolin, ren
Produktkod. 10772441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772441 1 kg Plastflaska 1kg
10752574 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11984321 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211740010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1332-58-7 | Al2H4O9Si2 | 258,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1332-58-7
Molekylformel Al2H4O9Si2
Molekylvikt (g/mol) 258.16
MDL-nummer MFCD00062311
InChI-nyckel NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC-namn oxo-oxoalumanyloxi-[oxo(oxoalumanyloxi)silyl]oxisilan;dihydrat
LEDER O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kaolin
Smältpunkt 1750,0 °C
Färg Beige
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,5282
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olösliga i kalla syror och alkalihydroxider
Formel vikt 258.2
Kvalitet Ren
Förlust vid torkning 1,5% max.
Förlust vid tändning 10,8 % till 11,8 %
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.