Läs mer
Kaolin, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 11453703 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
3 kg
Förpackning:
Plastic keg
Förpackningsstorlek:
3kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11453703 3 kg Plastic keg 3kg
1 options
Produktkod. 11453703 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/0045/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 1760°C
CAS 1332-58-7
Färg Beige
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 3 kg
Molekylformel Al2H4O9Si2
MDL-nummer MFCD00062311
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
InChI-nyckel NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
IUPAC-namn oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilane;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 258.16
PubChem CID 56841936
Formel vikt 258.2g/mol
Förpackning Plastic keg