Läs mer
Kaolin, TRC
Produktkod. 30403007
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403007 100 g
30400098 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30403007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK139560100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kaolin
CAS 1332-58-7
Molekylformel Al2O7Si2.2H2O
Kvantitet 100 g
Synonym Glomax, China clay, Hydrated aluminum silicate, Kaolin clay slurry
InChI formel InChI=1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
LEDER O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
IUPAC-namn oxo-oxoalumanyloxi-[oxo(oxoalumanyloxi)silyl]oxy-silan; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 258.16
Formel vikt 257.9025