Läs mer
Kaolin, TRC
Produktkod. 30404233
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30404233 250 g
1 options
Produktkod. 30404233 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK139560250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kaolin
CAS 1332-58-7
Molekylformel Al2O7Si2.2H2O
Kvantitet 250 g
Synonym Glomax, China clay, Hydrated aluminum silicate, Kaolin clay slurry
InChI formel InChI=1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
LEDER O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
IUPAC-namn oxo-oxoalumanyloxi-[oxo(oxoalumanyloxi)silyl]oxy-silan; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 258.16
Formel vikt 257.9025