Learn More
Invitrogen™ KAP3 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA554876
Artikelnummer. 15782801
  • 4645.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KSSKPKDPPP FEGMEIDEVA NINDMDEYIE LLYEDIPDKV RGSALILQLA RNPDNLEELL LNETALGALA RVLREDWKQS VELATNIIYI F Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 95%.
The small G protein GDP dissociation stimulator (smg GDS) is a regulator protein having two activities on a group of small G proteins including the Rho and Rap1 family members and Ki-Ras; one is to stimulate their GDP/GTP exchange reactions, and the other is to inhibit their interactions with membranes. The protein encoded by this gene contains 9 'Armadillo' repeats and interacts with the smg GDS protein through these repeats. This protein, which is highly concentrated around the endoplasmic reticulum, is phosphorylated by v-src, and this phosphorylation reduces the affinity of the protein for smg GDS. It is thought that this protein serves as a linker between human chromosome-associated polypeptide (HCAP) and KIF3A/B, a kinesin superfamily protein in the nucleus, and that it plays a role in the interaction of chromosomes with an ATPase motor protein. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
KAP3
Polyclonal
Unconjugated
KIFAP3
dJ190I16.1; FLA3; KAP-1; KAP3; KAP-3; KIF3AP; Kifap3; kinesin associated protein 3; kinesin-associated protein 3; small G protein GDP dissociation stimulator; SMAP; Smg GDS-associated protein; Smg-GDS
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
22920
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q92845
KIFAP3
Recombinant protein corresponding to Human KAP3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94022).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt