Läs mer
kappa-Carrageenan
Produktkod. 15476588
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476588 25 g 25g
15466588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60117.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788,647 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11114-20-8
Molekylformel C24H36O25S2-2
Molekylvikt (g/mol) 788.647
MDL-nummer MFCD00151514
InChI-nyckel ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Synonym kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
PubChem CID 11966249
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(lR,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihydroxi-2,6-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-8-yl]oxi]-4-[[(lR,3R,4R,5R,8S)-8R,42,5R,42 R,6R)-3,4-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-5-sulfonatooxioxan-2-yl]oxi-4-hydroxi-2,6-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl]oxi]-5-hydroxi-2-(
LEDER C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material kappa-Carrageenan
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,1864
Formel vikt 401.32
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.