Läs mer
kappa-Carrageenan
Produktkod. 10361470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10361470 100 g Glasflaska 100g
10492770 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10361470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431591000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788.647 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11114-20-8
Molekylformel C24H36O25S2-2
Molekylvikt (g/mol) 788.647
MDL-nummer MFCD00081480
InChI-nyckel ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Synonym kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
PubChem CID 11966249
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(lR,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihydroxi-2,6-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-8-yl]oxi]-4-[[(lR,3R,4R,5R,8S)-8R,42,5R,42 R,6R)-3,4-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-5-sulfonatooxioxan-2-yl]oxi-4-hydroxi-2,6-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl]oxi]-5-hydroxi-2-(
LEDER C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material kappa-Carrageenan
Färg Brun till vit
Förlust vid torkning 12% max. (1 g, 105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water.
Viskositet 10mPa·s Min. (0.3% water, 25°C)
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • kappa-Carrageenan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.