Beskrivning
- Ger hög värmebeständighet och draghållfasthet, god lösningsmedelsbeständighet och utmärkt dielektrisk hållfasthet.
- Temperaturintervallet är -100 till 500 °F (-73 till 260 °C).
- Uppfyller UL-510 för flamskyddsspecifikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL-510 |
| Typ av lim | Silikon |
| Material | Polyimid |
| Produkttyp | Band |
| Kvantitet | 1 st |
| Temperaturområde (engelska) | -100 °F till 500 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -73 °C till 260 °C |
| Tjocklek (engelska) | 2,5 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.0635 mm |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Visa mer |