Läs mer
Kapton Polymidtejp
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Bredd (metrisk):
25,4 mm
3,81 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ger hög värmebeständighet och draghållfasthet, god lösningsmedelsbeständighet och utmärkt dielektrisk hållfasthet.
- Temperaturintervallet är -100 till 500 °F (-73 till 260 °C).
- Uppfyller UL-510 för flamskyddsspecifikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL-510 |
| Typ av lim | Silikon |
| Material | Polyimid |
| Produkttyp | Tejpa |
| Kvantitet | 1 st |
| Temperaturområde (engelska) | -100 °F till 500 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -73 °C till 260 °C |
| Tjocklek (engelska) | 2,5 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.0635 mm |
| Bredd (engelska) | 1,5 tum |
| Visa mer |