Läs mer
Kapton Polymidtejp
Produktkod. p-8006896 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Bredd (metrisk):
25.4 mm
3.81 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13035696
Brand: Kapton 0827782
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Polymidtejp är en kemikaliebeständig tejp som är tillverkad med ett högtemperatursilikonlim.
  • Ger hög värmebeständighet och draghållfasthet, god lösningsmedelsbeständighet och utmärkt dielektrisk hållfasthet.
  • Temperaturintervallet är -100 till 500 °F (-73 till 260 °C).
  • Uppfyller UL-510 för flamskyddsspecifikationer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-510
Typ av lim Silikon
Material Polyimid
Produkttyp Tejpa
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -100 °F till 500 °F
Temperaturområde (metriskt) -73 °C till 260 °C
Tjocklek (engelska) 2,5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.0635 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm