Läs mer
Karenitecin, MedChemExpress
Beskrivning
Karenitecin (Cositecan) is a topoisomerase I inhibitor, with potent anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Karenitecin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 203923-89-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H28N2O4Si |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Cositecan BNP 1350 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.03 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |