Läs mer
Karetazan 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323402
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323402 1 ml
1 options
Produktkod. 30323402 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14511000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Karetazan
CAS 81051-65-2
Analyt- eller komponentnamn Karetazan
Frakt skick +20°C
Molekylformel C15 H14 Cl N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-6-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO3/c1-3-17-9(2)8-12(18)13(15(19)20)14(17)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,19,20)
LEDER CCN1C(=CC(=O)C(=C1c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O)C
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenyl)-1-ethyl-6-methyl-4-oxopyridine-3-carboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 291.73
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 291.0662 g/mol