Läs mer
SI Analytics™ Karl-Fischer™ Titreringskärl
Produktkod. 15360855 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Storlek:
1 x NS 19, 1 x NS 7.5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15360855 1 x NS 19, 1 x NS 7.5 Varje
1 options
Produktkod. 15360855 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285216630
I lager
SI Analytics™ Karl-Fischer™ Titreringskärlet är tillverkat av glas och passar bra för coulometri.
  • Tillverkad av glas
  • Lämplig för coulometri
  • Inkluderar en NS 19-öppning och en NS 7.5-öppning
  • GL 18 trådstorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Titreringskärl
För användning med (applikation) Coulometri
Inkluderar Öppningar
Material Glas
Storlek 1 x NS 19, 1 x NS 7.5