Läs mer
Karl Fischer Standard: 0,1 viktprocent H2O i 10W30 motorolja, VHG™
Beskrivning
Karl Fischer Standard: 0,1 viktprocent H2O i 10W30 motorolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nominal Water |
| Metoder | Coulometric Titration |
| Analyt- eller komponentnamn | Nominal Water |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| IUPAC-namn | Nominellt vatten |
| Lösningsmedel eller matris | 10W30 Motor Oil |
| Kvantitet | 100 ml |