Läs mer
Karl Fischer Standard: 0.5 wt% H2O in 10W30 Motor Oil, VHG™
Kvantitet:
100 ml
Beskrivning
Karl Fischer Standard: 0.5 wt% H2O in 10W30 Motor Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nominal Water |
| Metoder | Coulometric Titration |
| Analyt- eller komponentnamn | Nominal Water |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| IUPAC-namn | Nominal Water |
| Lösningsmedel eller matris | 10W30 Motor Oil |
| Kvantitet | 100 ml |