Läs mer
SI Analytics™ Karl Fischer Titreringskärl
Produktkod. 10598221 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Volym (metrisk):
30 till 150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10598221 30 till 150 ml Varje
1 options
Produktkod. 10598221 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285216677
 Begränsad artikel
I lager
SI Analytics™ Karl Fischer Titreringskärlet är konstruerat av DURAN™ glas och levereras med skruvgängor, titreringsspets med mera.
  • Inkluderar ett avtagbart huvud av polypropen/PTFE
  • Inkluderar 1 borrning NS 19, NS 14,5, NS 7,5 och 3 borrningar med skruvgängor
  • Inkluderar titreringsspets, fuktfälla och vägtratt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Titreringskärl
Inkluderar Avtagbart huvud, fuktfälla och vägtratt
Material DURAN™ Glas
Volym (metrisk) 30 till 150 ml