Läs mer
Thermo Scientific™ Karmali selektiv agar, blodfri
Produktkod. 13295349
Change view
Formatera:
90 mm monoplate
Produktkod. Formatera
13295349 90 mm monoplate
1 options
Produktkod. 13295349 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5041A
 Begränsad artikel
I lager
Isolera och identifiera Campylobacter jejuni och Campylobacter coli från kliniska prover med detta blodfria medium.
Isolera och identifiera Campylobacter jejuni och Campylobacter coli från kliniska prover med blodfria Thermo Scientific™ Karmali selektiv agar.
Baserat på formuleringen som beskrivs av Karmali, kompletteras denna formulering med vankomycin för att hämma tillväxten av grampositiva organismer. Campylobacter- tillväxt anses vara glänsande grå kolonier.
Campylobacterinfektioner
är bland de vanligaste bakteriella infektionerna, som ger både gastrointestinala och systemiska sjukdomar. Campylobacter jejuni är den vanligast rapporterade bakteriella orsaken till livsmedelsburna infektioner i USA. Campylobacter är små, icke-sporformande, spiralformade, krökta gramnegativa stavar som kräver en mikroaerofil miljö och inte tål torkning.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Enligt ISO 10272
Färg Kolsvart, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Karmali selektiv agar, blodfri
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flödeslindad - ett lager
Kvantitet 10/Pk.