Läs mer
Tocris Bioscience™ Kartogenin
Produktkod. 18085732
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18085732 10 mg
18084212 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18085732 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4513/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potently induces chondrogenesis in MSCs
Kartogenin potently induces differentiation of human mesenchymal stem cells into chondrocytes (EC50 = 100 nM). Reduces disease severity in a mouse model of osteoarthritis; displays protective effects against osteoarthritic stimuli in mature chondrocytes in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4727-31-5
Molekylformel C20H15NO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kartogenin
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 317.34
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 317.344