Läs mer
Kartogenin, TRC
Produktkod. 30137020
Change view
Kvantitet:
100 mg
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137020 10 g
30003400 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137020 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK13980010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4727-31-5
Molekylformel C20 H15 N O3
Molekylvikt (g/mol) 317.34
Synonym 2-[([1,1'-Biphenyl]-4-ylamino)carbonyl]benzoic Acid, 2-[(Biphenyl-4-yl)carbamoyl]benzoic Acid, 4'-Phenylphthalanilic Acid, KGN;
IUPAC-namn 2-[(4-fenylfenyl)karbamoyl]bensoesyra
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kartogenin
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
Formel vikt 317.1052