Läs mer
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Lösning i HBSS
Produktkod. 11519876 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11519876 10 ml 10ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11519876 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15210040
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
KaryoMAX™ Colcemid™ Lösning i HBSS
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Lösning i HBSS är en μ10 g/ml N-desacetyl-N-metylokolchicin (Colcemid™ ) lösning tillverkad i Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS). Colcemid™ förhindrar spindelbildning under mitos, stoppar celler i metafas så att kromosomerna kan separeras för cytogenetiska studier och in vitro -diagnostik. Verkningsmekanismen liknar den för kolchicin, men med lägre däggdjurstoxicitet.
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Lösningen i HBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen på Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 2 °C till °8 C
Fraktvillkor: Rumstemperatur
Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Form Vätska
Produkttyp Kromosomanalysmedia
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Klinisk forskning, translationell forskning
Produktlinje KaryoMAX
Kvantitet 10 ml