Beskrivning
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Lösning i PBS är en μ10 g/ml N-desacetyl-N-metylokolchicin (Colcemid™ ) lösning gjord i fosfatbuffrad saltlösning (PBS). Det används för att stoppa celler i metafas så att kromosomerna kan separeras för cytogenetiska studier och in vitro- diagnostik. Colcemid™ förhindrar spindelbildning under mitos, vilket orsakar metafasstopp. Verkningsmekanismen liknar den för kolchicin, men med lägre däggdjurstoxicitet. Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Produktanvändning
För in vitro diagnostisk användning.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Lösning i PBS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen på Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
''Detta reagens är klassificerat som en medicinteknisk produkt i flera länder. Om den inte är reglerad som en medicinteknisk produkt i en viss region, bör den endast användas för laboratorieanvändning.''
Produktanvändning
För in vitro diagnostisk användning.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Lösning i PBS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen på Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
''Detta reagens är klassificerat som en medicinteknisk produkt i flera länder. Om den inte är reglerad som en medicinteknisk produkt i en viss region, bör den endast användas för laboratorieanvändning.''
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 2– °8 C Fraktvillkor: Ambient Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Kromosomanalysmedia |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Klinisk forskning, translationell forskning |
| pH | 6 till 8 |
| Produktlinje | KaryoMAX |
| Kvantitet | 10 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |