Beskrivning
Analysen möjliggör detektering av aneuploidier, submikroskopiska aberrationer och mosaikhändelser för forskningsanvändning. Eftersom analysen tillhandahåller genotypinformation kan den hjälpa till att identifiera triploidier och kopiera neutrala händelser som frånvaro av heterozygositet. Vår egenutvecklade tillverkningsteknik producerar arrayer som är mycket reproducerbara mellan varje batch utan risk för probbortfall som är inneboende i pärltillverkningstekniker. Analysen inkluderar arrayer, reagens och lättanvänd programvara för dataanalys för en kostnadseffektiv och strömlinjeformad analys av pluripotenta stamcellslinjer.
Funktioner inkluderar:
- Kostnadseffektiv och exakt upptäckt av kromosomavvikelser
- Karyotypning och genotypning (prov-ID) med en analys
- Enkel analys; ingen cytogenetisk expertis behövs
- Analysen inkluderar arrayer, reagenser och gratis nedladdningsbar programvara
- 2,5 dagar till resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analysera |
| Antal arrayer | 24 arrayer |
| Formatera | Genechip Probe Array |
| Art | Människa |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C: • Arrayer • Modul 2: Pre-Lab TE-buffert och vatten • Modul 4: Main Lab Stain, Holding Buffer, Beads och Water Lagra vid -5 till -30 °C: • Modul 1: Pre-lab restriktion, ligering och amplifiering • Modul 3: Main Lab Fragmentation, Etikettering och Hybridisering Förvara i rumstemperatur: • Modul 5: Huvudlaboratoriets elueringsbuffert • Reningstvättbuffert • Tvättbuffert A • Tvättbuffert B |
| Inkluderar | Arrayer, reagens, programvara för dataanalys |
| Produktlinje | KaryoStat |
| Kvantitet | 24 analyser |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |