Läs mer
Thermo Scientific™ KaryoStat+™ med Cell ID Analystjänst
Beskrivning
- Ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till typisk G-bandad karyotypning som utvärderar både genetisk stabilitet och SNP-baserad cellidentifiering
- KaryoStat+ tjänsten utnyttjar det array-baserade CytoScan HT-CMA 96F Assay Kit (906025), som erbjuder hela genomtäckning för exakt detektering av kromosomavvikelser i mänskliga primära celler och stamceller
- Cell ID utnyttjar KaryoStat Analys (905403) för att jämföra genotyper över prover
De KaryoStat+ med Cell ID Analystjänsten erbjuder:
- Snabb dataleverans– handläggningstid på fyra veckor eller mindre
- Bekväm provförberedelse– analysen använder frysta cellpellets, vilket eliminerar behovet av att skicka levande celler
- Högre upplösning– mikroarrayupplösning fem gånger högre än traditionell G-banding
- Exceptionellt stöd– en dedikerad projektledare för frekvent projektkommunikation
- Bred celltypskompatibilitet– alla icke-transformerade humana celltyper accepteras
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 prov |
| Varaktighet | 3 veckor |
| Produkttyp | Analystjänst |
| Produktlinje | Applied Biosystems |
| Fält | Endast forskningsanvändning |
| Målgrupp | Stamcells- och immunonkologiforskare |
| Art | Människa |