Läs mer
Thermo Scientific™ KaryoStat+™ Genetisk stabilitetsanalystjänst
Produktkod. 17882606 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
1 prov
Produktkod.
17882606 1 prov
1 options
Produktkod. 17882606 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A52849
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
KaryoStat+ Genetic Stability Assay Service är ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till typisk G-bandad karyotypning.
  • Ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till typisk G-bandad karyotypning
  • Utnyttjar det array-baserade CytoScan HT-CMA 96F Assay Kit (906025), som erbjuder hela genomtäckning för exakt detektering av kromosomavvikelser i mänskliga primära celler och stamceller
De KaryoStat+ Analystjänsten erbjuder:
  • Snabb dataleverans– handläggningstid på tre veckor eller mindre
  • Bekväm provförberedelse– vår analys använder frusen cellpellet, vilket eliminerar behovet av att skicka levande celler
  • Högre upplösning– mikroarrayupplösning fem gånger högre än traditionell G-banding
  • Exceptionellt stöd– en dedikerad projektledare för frekvent projektkommunikation
  • Bred celltypskompatibilitet– alla icke-transformerade humana celltyper accepteras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 prov
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Varaktighet 3 veckor
Produkttyp Genetisk stabilitetsanalystjänst
Produktlinje Applied Biosystems
Fält Endast forskningsanvändning
Målgrupp Pluripotenta stamcellsforskare
Art Människa