Läs mer
Applied Biosystems™ KaryoStat™ HD-analys
Beskrivning
- De KaryoStat HD-analys erbjuder genotypning (prov-ID) plus täckning av hela genomet med hög upplösning för noggrann detektering av kromosomavvikelser. Analysen har mer än 99 % känslighet och kan på ett tillförlitligt –sätt detektera 25 50 kb kopieantal förändringar över genomet med hög specificitet med enkelnukleotidpolymorfism (SNP) allelisk bekräftelse.
- Dessa SNP:er med hög densitet möjliggör visualisering av mosaicism på låg nivå och frånvaro av heterozygositet (AOH), ändring av antal kopior och identifiering av genomisk kontaminering för forskningsanvändning. Med mer än 2,6 miljoner kopia nummermarkörer, KaryoStat HD-analys täcker alla OMIM™ och RefSeq-gener.
- Vår egenutvecklade tillverkningsteknik producerar arrayer som är mycket reproducerbara mellan varje batch utan risk för probbortfall som är inneboende i pärltillverkningstekniker. Analysen inkluderar arrayer, reagens och lättanvänd programvara för dataanalys för en kostnadseffektiv och strömlinjeformad analys av pluripotenta stamcellslinjer.
- Bredast täckning och högsta prestanda för att upptäcka kromosomavvikelser
- Karyotypning och genotypning (prov-ID) med en analys
- >99% känslighet och kan tillförlitligt detektera –25 50 kb kopia nummerändringar
- Enkel analys; ingen cytogenetisk expertis behövs
- Analysen inkluderar arrayer, reagens
- 2,5 dagar till resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | HD-analys |
| Antal arrayer | 24 arrayer |
| Formatera | Genechip Probe Array |
| Art | Människa |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C: • Arrayer • Modul 2: Pre-Lab TE-buffert och vatten • Modul 4: Main Lab Stain, Holding Buffer, Beads och Water Lagra vid -5 till -30 °C: • Modul 3: Main Lab Fragmentation, Etikettering och Hybridisering Förvara i rumstemperatur: • Modul 5: Huvudlaboratoriets elueringsbuffert • Reningstvättbuffert • Tvättbuffert A • Tvättbuffert B |
| För användning med (utrustning) | GeneChip Skanner 3000 |
| Inkluderar | Arrayer, reagens, programvara för dataanalys |
| Produktlinje | KaryoStat™ HD |
| Kvantitet | 24 analyser |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |