Läs mer
Nordvlies Katrin Basic System Handduk M
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Beskrivning
- En hygienisk lösning baserad på absorberande returfiberpapper för effektiv torkning
- 1-lagers, naturvit
- Platta ark matas ut i rätt storlek
- Noll slöseri med allt papper på det ihoprullade
- Stor mängd papper på rullen
- När den används i kombination med Katrin Inklusive System Handduksdispenser, antalet ark per rulle kommer att vara 805
- Lämplig för alla tvättrum men speciellt där det är medel till hög trafik
- Mjuk och stark
- Kontrollerad förbrukning och minskad användningskostnad
- Certifierad under det nordiska miljömärket Svanen
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 180 m x 21 cm |
| Förpackningsmängd | 805 ark |
| Lager | 1-ply |