Läs mer
Nordvlies Katrin Klassisk handduk M2
Beskrivning
- En hygienisk lösning baserad på extremt absorberande blandat fiberpapper för effektiv torkning
- 2-lagers, vit
- Platta ark matas ut i rätt storlek
- Noll slöseri med allt papper på det ihoprullade
- Stor mängd papper på rullen
- När den används i kombination med Katrin Inklusive System Towel Dispenser, antalet ark per rulle kommer att vara 711
- Lämplig för alla tvättrum men speciellt där det är medel till hög trafik
- Mjuk och stark
- Kontrollerad förbrukning och minskad användningskostnad
- Godkänd för kortvarig kontakt med livsmedel
- Certifierad under det nordiska miljömärket Svanen
- Dermatologiskt testad och godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handduk |
| Certifikat och efterlevnad | Svanenmärkt |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 160 m x 21 cm |
| För användning med (applikation) | Handtorkning |
| Förpackningsmängd | 715 ark |
| Lager | 2-ply |