Läs mer
Nordvlies Katrin Toalett 2-rulls dispenser
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Praktisk dispenser för konventionella toalettrullar
- Rymmer 2 toalettrullar (inklusive 115 mm lyxiga kvalitetsrullar)
- Tillverkad av ABS-plast Robust och pålitlig
- Inspektionsfönstret visar när det är dags att fylla på papperet
- Lämplig för vänster och höger hörn (växlingsbar rullhållare)
- Enkel att ladda, installera och underhålla
- Låsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispenser för toalettpapper |
| Färg | Svart |
| Mått (L x B x H) | 300 x 145 x 145 mm |
| För användning med (applikation) | Dispensera toalettpapper |