Läs mer
Nordvlies Katrin Avfallskärl
Produktkod. 15731087
Change view
Mått (L x B x H):
550 x 330 x 230 mm
575 x 420 x 280 mm
Kapacitet (metrisk):
25 l
50 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15731087 575 x 420 x 280 mm 50 l Paket med 2
15721087 550 x 330 x 230 mm 25 l Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15731087 Leverantör Nordvlies Leverantörsnummer 91912
Beräknad leverans: 27-01-2027
Katrin Avfallskärl ser till att ditt tvättrum förblir fräscht och rent.
  • Avfallskärl som rymmer papper vilket gör att toalettmiljön håller sig ren
  • Tillverkad av ABS-plast
  • Kan användas med eller utan lock
  • Kan väggmonteras, vilket frigör golvyta
  • Lätt, robust och enkel att tömma
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 575 x 420 x 280 mm
För användning med (applikation) Kassera skräp
Produkttyp Avfallskärl