Läs mer
Kauniolide, MedChemExpress
Produktkod. 16401538
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16401538 5 mg
1 options
Produktkod. 16401538 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0843
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Kauniolide(81066-45-7) is a natural compound.
Kauniolide(81066-45-7) is a natural compound.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kauniolide
CAS 81066-45-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H18O2
Kvantitet 5 mg
LEDER CC([C@]1([H])[C@](OC2=O)([H])[C@](CC3)([H])C2=C)=CCC1=C3C
Molekylvikt (g/mol) 230.3
Formel vikt 230.3
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death