Läs mer
BINDER™ KB kylinkubator
Produktkod. p-200104344 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
63 l
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30238307 63 l
30238369 127 l
30238350 262 l
30238299 472 l
30238261 727 l
30238314 1070 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 30238307 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200471
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
KB-enheter kan inkubera med precision även när de är fulladdade, har en varmluftsdesinfektionsrutin och kan programmeras för helgdrift med lätthet.
Funktioner
  • Temperaturområde: 0 till 70 °C
  • Upp till 40 % lägre energiförbrukning jämfört med föregående modell
  • Energieffektiv kyla med modern inverter kylenhet
  • Kylning med klimatneutralt R-600a köldmedium
  • Dörrvärme för att förhindra kondens
  • Husdesign med HIT-teknik
  • Inredning helt i rostfritt stål
  • Innerdörrar av metalloxidbelagt säkerhetsglas
  • Två ställ av rostfritt stål
  • Stor åtkomstport med silikonplugg
  • Golvstående enheter med robusta dubbla hjul med bromsar framtill
  • Stapelbara bordsskivor med en volym på upp till 130 L
  • Enkel programmering av ett andra inställt temperaturvärde
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Klass 3.3 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuella och akustiska larm
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Datagränssnitt inkluderar ethernet och USB
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 63 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion APT.line förvärmningskammarteknik
Belysning Nej
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Syrekontroll Ingår ej
Pluggtyp CEE
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C
Typ Kylinkubatorer
Modell KB 63
Spänning 208/240 V