Läs mer
kb NB 142-70, MedChemExpress
Beskrivning
kb NB 142-70 is a potent PKD inhibitor, with IC50s of 28.3, 58.7 and 53.2 nM for PKD1, PKD2, and PKD3, respectively. kb NB 142-70 also has antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | kb NB 142-70 |
| CAS | 1233533-04-4 |
| Färg | Light Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H9NO2S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 46.67 mg/mL (185.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NCCSC2=C1SC3=CC=C(O)C=C32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.32 |
| Formel vikt | 251.32 |
| Visa mer |