Läs mer
Tocris Bioscience™ kb NB 142-70
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18035232
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18035232 10 mg
18074672 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18035232 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3962/10
Selective PKD inhibitor; analog of CID 755673 (Cat. No. 3327)
Selective protein kinase D (PKD) inhibitor (IC50 values are 28.3, 58.7 and 53.2 nM for PKD1, 2 and 3 respectively). More potent analog of CID 755673 (Cat. No. 3327) with 7-fold greater inhibition. Inhibits prostrate cancer cell migration and invasion and reduces wound healing in vitro; displays prominent cytotoxic and anti-proliferative effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1233533-04-4
Molekylformel C11H9NO2S2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material kb NB 142-70
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 251.32
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 251.318
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.