Läs mer
kb-NB77-78, MedChemExpress
Produktkod. 16477138
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477138 10 mg 10mg
16419677 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16477138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16698
MedChemExpress kb-NB77-78 is an analogue of CID797718, but shows no PKD inhibitory activity.
kb-NB77-78 is an analogue of CID797718, but shows no PKD inhibitory activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material kb-NB77-78
CAS 1350622-33-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H25NO3Si
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (75.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1OC2=CC=C(O[Si](C)(C(C)(C)C)C)C=C2C3=C1NCCC3
Molekylvikt (g/mol) 331.48
Formel vikt 331.48
Procent renhet 99.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death