Läs mer
BINDER™ KB PRO kylinkubator
Produktkod. 30238347 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30238347 127 l
30238328 262 l
30238342 472 l
30238214 727 l
30238281 1070 l
30238200 1610 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 30238347 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133675.00 SEK
    118014.89 SEK / Paket med 1
    Save 15660.11 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Kylningsinkubator med ett temperaturområde på -20 till +100 °C och omfattande programmeringsmöjligheter som täcker ett brett spektrum av applikationer.
Funktioner
  • Temperaturområde: -20 till +100 °C
  • Energieffektiv kyla med modern inverter kylenhet
  • Kylning med klimatneutralt köldmedium R-290
  • Dörrvärme för att förhindra kondens
  • Justerbar fläkthastighet
  • Husdesign med HIT-teknik
  • Innerkammare i rostfritt stål
  • Innerdörrar av metalloxidbelagt säkerhetsglas
  • Två ställ med teleskopskenor i rostfritt stål
  • Stor åtkomstport med silikonplugg
  • Golvstående enheter med robusta dubbla hjul med bromsar framtill
  • Stapelbara bordsskivor med en volym på upp till 130 L
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Ergonomiskt justerbar kontrollterminal (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Signaltriangel med lysande statusdisplay (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Klass 3.3 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuella och akustiska larm
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Datagränssnitt: Ethernet, USB
  • BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ grundutgåva
  • Valfria ljusmoduler för ICH-fotostabilitetstestning (för modellerna 260, 470, 720)
  • Valfria LED-ljusmoduler för växttillväxt (för modeller från 260)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 127 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion APT.line förvärmningskammarteknik
Belysning Nej
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Syrekontroll 0 till 20 %
Pluggtyp CEE
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Typ Kylinkubatorer
Modell KB PRO 127
Spänning 208/240 V