Läs mer
KB-R7943 mesylate, MedChemExpress
Beskrivning
KB-R7943 mesylate is a widely used inhibitor of the reverse Na+/Ca2+ exchanger (NCXrev) with IC50 of 5.7±2.1 μM. KB-R7943 mesylate induces cancer cell death via activating the JNK pathway and blocking autophagic flux.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KB-R7943 mesylate |
| CAS | 182004-65-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H21N3O6S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 27 mg/mL (63.16 mM) ∣H2O : 4.3 mg/mL (10.06 mM; Need warming) |
| LEDER | NC(SCCC1=CC=C(OCC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C=C1)=N.CS(=O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.5 |
| Formel vikt | 427.5 |
| Visa mer |