Läs mer
BINDER™ KBF Constant Climate Chamber
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30238337 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
Produktkod. 30238337
Brand: BINDER™ 90200481
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstant klimatkammare som uppfyller alla ICH-krav, från precision till programmering och dokumentation, med flexibla vattenförsörjningsmöjligheter för alla installationsplatser.
Med valfria ljusmoduler kan KBF konverteras till en ICH fotostabilitetskammare och en växttillväxtkammare.
Funktioner
  • Temperaturområde: 0 till 70 °C
  • Luftfuktighetsområde: 10 till 80 % relativ luftfuktighet
  • Upp till 40 % lägre energiförbrukning jämfört med föregående modell
  • Energieffektiv kyla med modern inverter kylenhet
  • Kylning med klimatneutralt R-600a köldmedium
  • Dörrvärme för att förhindra kondens
  • Justerbar fläkthastighet
  • Fuktreglering med kapacitiv fuktsensor och responsiv ångbefuktning
  • Husdesign med HIT-teknik
  • Innerkammare i rostfritt stål
  • Innerdörrar av metalloxidbelagt säkerhetsglas
  • Två ställ av rostfritt stål
  • Stor åtkomstport med silikonplugg
  • Golvstående enheter med robusta dubbla hjul med bromsar framtill
  • Stapelbara bordsskivor med en volym på upp till 130 L
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Ergonomiskt justerbar kontrollterminal (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Signaltriangel med lysande statusdisplay (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Klass 3.3 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuella och akustiska larm
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Datagränssnitt: Ethernet, USB
  • BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ grundutgåva
  • Valfria ljusmoduler för ICH-fotostabilitetstestning (för modellerna 260, 470, 720)
  • Valfria LED-ljusmoduler för växttillväxt (för modeller från 260)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 727 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE 7/7
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C
Typ Klimatkammare
Modell KBF 727
Spänning 208/240 V